Drukuj
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butyrate, [3-(Ethoxycarbonyl)-2-oxopropylidene]triphenylphosphorane
OR10650-5G OR10650-1G
APOSOR10650-5GEA 493 PLN
APOSOR10650-5G APOSOR10650-1G
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Formuła: C₂₄H₂₃O₃P
Temp. topnienia: 101…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192162
Numer CAS: 13148-05-5