Drukuj
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Ethoxy-3-oxopropyl)triphenylphosphonium bromide
OR10644-5G OR10644-1G OR10644-25G
APOSOR10644-5GEA 435 PLN
APOSOR10644-5G APOSOR10644-1G APOSOR10644-25G
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide 97%
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide
Formuła: C₂₃H₂₄O₂P·Br
MW: 443.313 g/mol
Temp. topnienia: 145 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03701355
Numer CAS: 42843-94-7