Drukuj
3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-boronocinnamate
OR10530-1G OR10530-5G
APOSOR10530-1GEA 911 PLN
APOSOR10530-1G APOSOR10530-5G
3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid 95%
3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₁BO₄
MW: 206.003 g/mol
Temp. topnienia: 126…130 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02179477
Numer CAS: 380430-59-1