Drukuj
4-Sulphamoylbutanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10407-1G OR10407-5G OR10407-25G
APOSOR10407-1GEA 1420 PLN
APOSOR10407-1G APOSOR10407-5G APOSOR10407-25G
4-Sulphamoylbutanoic acid 97%
4-Sulphamoylbutanoic acid
Formuła: C₄H₉NO₄S
Temp. topnienia: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075007
Numer CAS: 175476-52-5