Drukuj
(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenylboronic acid, (3-((Benzyloxy)carbonyl)-5-nitrophenyl)boronic acid
OR10357-1G OR10357-5G
APOSOR10357-1GEA 1120 PLN
APOSOR10357-1G APOSOR10357-5G
(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid 96%
(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid
Formuła: C₁₄H₁₂BNO₆
MW: 301.059 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411934
Numer CAS: 380430-62-6