Drukuj
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaboralan-2-yl)aniline hydrochloride
OR10341-1G OR10341-5G
APOSOR10341-1GEA 580 PLN
APOSOR10341-1G APOSOR10341-5G
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
Formuła: C₁₂H₁₈BNO₂·ClH
MW: 255.549 g/mol
Temp. topnienia: 180…182 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02258965
Numer CAS: 616227-14-6