Drukuj
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Oxo-4-(prop-2-yn-1-ylamino)but-2-enoic acid
OR10264-1G OR10264-250MG
APOSOR10264-1GEA 691 PLN
APOSOR10264-1G APOSOR10264-250MG
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. topnienia: 137…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00111718
Numer CAS: 671188-20-8