Drukuj
1-[2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0959-250MG OR0959-1G OR0959-5G
APOSOR0959-250MGEA 160 PLN
APOSOR0959-250MG APOSOR0959-1G APOSOR0959-5G
1-[2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
1-[2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
Formuła: C₁₀H₁₇N₃
Temp. Wrzenia: 96 °C (0,8 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412127
Numer CAS: 688763-20-4