Drukuj
2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0945-2G OR0945-10G
APOSOR0945-2GEA 435 PLN
APOSOR0945-2G APOSOR0945-10G
2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan 98+%
2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan
Formuła: C₉H₁₈N₂O₂
Temp. Wrzenia: 86…96 °C (0,01 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412119
Numer CAS: 25553-77-9