Drukuj
1-(3-Phenoxypropyl)piperazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [3-(Piperazin-1-yl)propoxy]benzene
OR0892-1G OR0892-10G OR0892-5G
APOSOR0892-1GEA 566 PLN
APOSOR0892-1G APOSOR0892-10G APOSOR0892-5G
1-(3-Phenoxypropyl)piperazine 98%
1-(3-Phenoxypropyl)piperazine
Formuła: C₁₃H₂₀N₂O
Temp. topnienia: 48…51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03844730
Numer CAS: 41298-49-1