Drukuj
N-(2-Aminoethyl)-5-chloroisoquinoline-8-sulphonamide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: CKI-7, 8-[N-(2-Aminoethyl)sulphamoyl]-5-chloroisoquinoline
OR0885T-10MG OR0885T-25MG OR0885T-5MG
APOSOR0885T-10MGEA 2000 PLN
APOSOR0885T-10MG APOSOR0885T-25MG APOSOR0885T-5MG
N-(2-Aminoethyl)-5-chloroisoquinoline-8-sulphonamide
N-(2-Aminoethyl)-5-chloroisoquinoline-8-sulphonamide
CKI-7 has potent inhibitory action against casein kinase 1 with respect to ATP binding and a much weaker effect on casein kinase 2 and other protein kinases.
Formuła: C₁₁H₁₂ClN₃O₂S
Temp. topnienia: 188…190 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00269886
Numer CAS: 120615-25-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III