Drukuj
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0883-10G OR0883-1G OR0883-2G
APOSOR0883-10GEA 1940 PLN
APOSOR0883-10G APOSOR0883-1G APOSOR0883-2G
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
Formuła: C₉H₁₆N₄
Temp. Wrzenia: 124…126 °C (0,3 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03412120
Numer CAS: 381721-55-7