Drukuj
1-Hexanoylpiperazine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(1-Piperazinyl)-1-hexanone
OR0839-1G OR0839-5G
APOSOR0839-1GEA 656 PLN
APOSOR0839-1G APOSOR0839-5G
1-Hexanoylpiperazine
1-Hexanoylpiperazine
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O
MW: 184.279 g/mol
Temp. Wrzenia: 106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973345
Numer CAS: 18903-05-4