Drukuj
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0829-1G OR0829-5G OR0829-10G
APOSOR0829-1GEA 627 PLN
APOSOR0829-1G APOSOR0829-5G APOSOR0829-10G
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile 97%
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile
Formuła: C₇H₇N₃
Temp. topnienia: 82…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00184767
Numer CAS: 22126-16-5