Drukuj
tert-Butyl [2-(methylamino)ethyl]carbamate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0802-1G OR0802-5G OR0802-250MG
APOSOR0802-1GEA 226 PLN
APOSOR0802-1G APOSOR0802-5G APOSOR0802-250MG
tert-Butyl [2-(methylamino)ethyl]carbamate hydrochloride 95%
tert-Butyl [2-(methylamino)ethyl]carbamate hydrochloride
Formuła: C₈H₁₈N₂O₂·ClH
Temp. topnienia: 129…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06796281
Numer CAS: 202207-79-2