Drukuj
Tetramethylsuccinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2,3,3-Tetramethylbutane-1,4-dioic acid
OR0747-1G OR0747-250MG
APOSOR0747-1GEA 2030 PLN
APOSOR0747-1G APOSOR0747-250MG
Tetramethylsuccinic acid
Tetramethylsuccinic acid
Formuła: C₈H₁₄O₄
MW: 174.194 g/mol
Temp. topnienia: 204…206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00829122
Numer CAS: 630-51-3