Drukuj
3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-BOC protected
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate hydrochloride, 3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine hydrochloride
OR0735-10G OR0735-1G OR0735-5G
APOSOR0735-10GEA 2440 PLN
APOSOR0735-10G APOSOR0735-1G APOSOR0735-5G
3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-BOC protected
3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-BOC protected
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₂·ClH
MW: 236.739 g/mol
Temp. topnienia: 181…182 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06691424
Numer CAS: 1000796-62-2