Drukuj
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-Morpholino)pyridine-5-carbonitrile
OR0665-1G OR0665-5G OR0665-500MG
APOSOR0665-1GEA 836 PLN
APOSOR0665-1G APOSOR0665-5G APOSOR0665-500MG
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile 97%
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile
Formuła: C₁₀H₁₁N₃O
Temp. topnienia: 115…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00832846
Numer CAS: 259683-28-8
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III