Drukuj
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0636-100G OR0636-10G OR0636-25G
APOSOR0636-100GEA 429 PLN
APOSOR0636-100G APOSOR0636-10G APOSOR0636-25G
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
Formuła: C₇H₈N₂O₄S
Temp. topnienia: 197…199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00115503
Numer CAS: 6269-91-6