Drukuj
Methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(Methoxycarbonyl)-1,2,3-benzothiadiazole
OR0605-1G OR0605-250MG
APOSOR0605-1GEA 714 PLN
APOSOR0605-1G APOSOR0605-250MG
Methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Formuła: C₈H₆N₂O₂S
MW: 194.21 g/mol
Temp. topnienia: 118…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01566550
Numer CAS: 23616-15-1