Drukuj
Methyl adamant-1-ylacetate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0596-10G OR0596-1G OR0596-5G
APOSOR0596-10GEA 1730 PLN
APOSOR0596-10G APOSOR0596-1G APOSOR0596-5G
Methyl adamant-1-ylacetate
Methyl adamant-1-ylacetate
Formuła: C₁₃H₂₀O₂
MW: 208.297 g/mol
Temp. Wrzenia: 86 °C (0.3 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01073581
Numer CAS: 27174-71-6