Drukuj
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-5-aminopentan-1-ol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (9H-Fluoren-9-yl)methyl (5-hydroxypentyl)carbamate
OR0486-1G OR0486-5G
APOSOR0486-1GEA 356 PLN
APOSOR0486-1G APOSOR0486-5G
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-5-aminopentan-1-ol 95%
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-5-aminopentan-1-ol
Formuła: C₂₀H₂₃NO₃
MW: 325.402 g/mol
Temp. topnienia: 112…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00377789
Numer CAS: 209115-33-3