Drukuj
2-[(3,4-Dichlorophenoxy)methyl]oxirane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0431-1G OR0431-250MG
APOSOR0431-1GEA 1220 PLN
APOSOR0431-1G APOSOR0431-250MG
2-[(3,4-Dichlorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(3,4-Dichlorophenoxy)methyl]oxirane
Formuła: C₉H₈Cl₂O₂
Temp. Wrzenia: 170 °C (8 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00831502
Numer CAS: 21320-30-9