Drukuj
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0323-50MG OR0323-100MG
APOSOR0323-50MGEA 110 PLN
APOSOR0323-50MG APOSOR0323-100MG
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Formuła: C₁₃H₁₆O₃
Temp. Wrzenia: 124…126 °C (0,05 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673136
Numer CAS: 67387-76-2