Drukuj
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR0307-1G OR0307-5G
APOSOR0307-1GEA 363 PLN
APOSOR0307-1G APOSOR0307-5G
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil 97%
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil
Formuła: C₁₁H₁₃N₃OS
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01312949
Numer CAS: 290313-19-8