Drukuj
N-Benzyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Piperazino-acetic acid-benzylamide dihydrochloride
OR0245-250MG OR0245-500MG
APOSOR0245-250MGEA 110 PLN
APOSOR0245-250MG APOSOR0245-500MG
N-Benzyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride 97%
N-Benzyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride
Formuła: C₁₃H₁₉N₃O·2ClH
MW: 306.231 g/mol
Temp. topnienia: 218…221 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115628
Numer CAS: 827614-58-4