Drukuj
(Morpholin-4-yl)(piperazin-1-yl)methanone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[(Morpholin-4-yl)carbonyl]piperazine, 4-[(Piperazin-1-yl)carbonyl]morpholine
OR0241-1G OR0241-250MG
APOSOR0241-1GEA 363 PLN
APOSOR0241-1G APOSOR0241-250MG
(Morpholin-4-yl)(piperazin-1-yl)methanone 98%
(Morpholin-4-yl)(piperazin-1-yl)methanone
Formuła: C₉H₁₇N₃O₂
Temp. topnienia: 85…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03844725
Numer CAS: 98834-08-3