Drukuj
2-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2-Carboxyphenyl)piperazine
OR0215-10G OR0215-1G OR0215-5G
APOSOR0215-10GEA 1220 PLN
APOSOR0215-10G APOSOR0215-1G APOSOR0215-5G
2-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
2-(Piperazin-1-yl)benzoic acid
Formuła: C₁₁H₁₄N₂O₂
Temp. topnienia: 243 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095640
Numer CAS: 446831-27-2