Drukuj
(Cyclohexylmethyl)hydrazine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0199-1G OR0199-5G OR0199-10G
APOSOR0199-1GEA 508 PLN
APOSOR0199-1G APOSOR0199-5G APOSOR0199-10G
(Cyclohexylmethyl)hydrazine hydrochloride 97%
(Cyclohexylmethyl)hydrazine hydrochloride
Formuła: C₇H₁₆N₂·ClH
Temp. topnienia: 141…144 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06245509
Numer CAS: 3637-58-9