Drukuj
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-6-methylpyrimidine-4,5-diamine
OR01910-1G OR01910-5G
APOSOR01910-1GEA 566 PLN
APOSOR01910-1G APOSOR01910-5G
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine 95%
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine
Formuła: C₅H₇ClN₄
Temp. topnienia: 249…252 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01764685
Numer CAS: 63211-98-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III