Drukuj
3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Carboxy-4-(4-chlorophenyl)-2-(methysulphanyl)thiophene-3-carbonitrile, 3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)-2-thenoic acid
OR018945-1G OR018945-250MG
APOSOR018945-1GEA 725 PLN
APOSOR018945-1G APOSOR018945-250MG
3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid 97%
3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₈ClNO₂S₂
Temp. topnienia: 241…243 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00112478
Numer CAS: 116525-66-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III