Drukuj
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate, tech
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(4-Chlorophenyl)-3-(chlorosulphonyl)-4-(ethoxycarbonyl)-5-methylfuran, 2-(4-Chlorophenyl)-4-(ethoxycarbonyl)-5-methylfuran-3-sulphonyl chloride
OR018431-250MG OR018431-1G
APOSOR018431-250MGEA 1210 PLN
APOSOR018431-250MG APOSOR018431-1G
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate, tech
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate
Formuła: C₁₄H₁₂Cl₂O₅S
MW: 363.213 g/mol
Temp. topnienia: 79…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01934803
Numer CAS: 306936-30-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III