Drukuj
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR017148-1G OR017148-250MG
APOSOR017148-1GEA 421 PLN
APOSOR017148-1G APOSOR017148-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Formuła: C₆H₇N₃
Temp. topnienia: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00833260
Numer CAS: 306936-77-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III