Drukuj
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-[4-(tert-Butyl)phenyl]dimethylamine
OR015893-1G OR015893-5G OR015893-25G
APOSOR015893-1GEA 110 PLN
APOSOR015893-1G APOSOR015893-5G APOSOR015893-25G
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline 98%
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline
Formuła: C₁₂H₁₉N
Temp. Wrzenia: 250…253 °C
Gęstość: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008833
Numer CAS: 2909-79-7
Numer WE (dawny EINECS): 220-824-6