Drukuj
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butyric acid
OR01538-1G OR01538-250MG OR01538-5G
APOSOR01538-1GEA 662 PLN
APOSOR01538-1G APOSOR01538-250MG APOSOR01538-5G
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid 98%
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid
Formuła: C₁₃H₁₈O₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06245370
Numer CAS: 195202-08-5