Drukuj
Ethyl amino(cyclopropyl)acetate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR015017-1G OR015017-250MG
APOSOR015017-1GEA 4180 PLN
APOSOR015017-1G APOSOR015017-250MG
Ethyl amino(cyclopropyl)acetate hydrochloride 95%
Ethyl amino(cyclopropyl)acetate hydrochloride
Formuła: C₇H₁₃NO₂·ClH
MW: 179.645 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18483259
Numer CAS: 1311313-77-5