Drukuj
Phenazine-1-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR01490-100MG OR01490-1G OR01490-250MG
APOSOR01490-100MGEA 580 PLN
APOSOR01490-100MG APOSOR01490-1G APOSOR01490-250MG
Phenazine-1-carboxylic acid
Phenazine-1-carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 239…245 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00185184
Numer CAS: 2538-68-3