Drukuj
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (Piperazin-1-yl)acetaldehyde diethyl acetal
OR0080-1G OR0080-5G OR0080-25G
APOSOR0080-1GEA 356 PLN
APOSOR0080-1G APOSOR0080-5G APOSOR0080-25G
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine 98%
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine
Formuła: C₁₀H₂₂N₂O₂
MW: 202.294 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094589
Numer CAS: 82516-06-1