Drukuj
1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Piperazin-1-yl)biphenyl dihydrochloride
OR0078-1G OR0078-500MG
APOSOR0078-1GEA 812 PLN
APOSOR0078-1G APOSOR0078-500MG
1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride 97%
1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride
Formuła: C₁₆H₁₈N₂·2ClH
Temp. topnienia: 205…209 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094588
Numer CAS: 769944-87-8