Drukuj
Thulium(III) bromide hydrate 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Thulium tribromide hydrate
IN3592-10G IN3592-1G
APOSIN3592-10GEA 1640 PLN
APOSIN3592-10G APOSIN3592-1G
Thulium(III) bromide hydrate 99,9%
Thulium(III) bromide hydrate
Formuła: Tm·Br₃·H₂O
MW: 426.661 g/mol
Temp. topnienia: 952 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150441
Numer CAS: 226419-26-7