Drukuj
żel krzemionkowy 99,999%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
IN3199-100G IN3199-25G
APOSIN3199-100GEA 1240 PLN
APOSIN3199-100G APOSIN3199-25G
żel krzemionkowy 99,999%
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Gęstość: 2,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 14808-60-7