Drukuj
m-PEG2-amine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine
BIPG1580-1G BIPG1580-5G
APOSBIPG1580-1GEA 604 PLN
APOSBIPG1580-1G APOSBIPG1580-5G
m-PEG2-amine
m-PEG2-amine
Formuła: C₅H₁₃NO₂
MW: 119.162 g/mol
Gęstość: 0.958 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09032941
Numer CAS: 31576-51-9
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III