Drukuj
Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIPG1451-500MG BIPG1451-250MG BIPG1451-1G
APOSBIPG1451-500MGEA 1100 PLN
APOSBIPG1451-500MG APOSBIPG1451-250MG APOSBIPG1451-1G
Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester
Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester
Formuła: C₁₇H₃₄O₈
Gęstość: 1,071 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20926402
Numer CAS: 850090-09-4