Drukuj
Biotin-PEG8-acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIPG1201-100MG BIPG1201-50MG BIPG1201-250MG
APOSBIPG1201-100MGEA 2220 PLN
APOSBIPG1201-100MG APOSBIPG1201-50MG APOSBIPG1201-250MG
Biotin-PEG8-acid
Biotin-PEG8-acid
Formuła: C₂₉H₅₃N₃O₁₂S
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD26127802
Numer CAS: 2143964-62-7