Drukuj
Perillartine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (NZ)-N-[(4-prop-1-en-2-ylcyclohexen-1-yl)methylidene]hydroxylamine, (E)-4-(Prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-enecarbaldehyde oxime
BIP4001-100G BIP4001-25G
APOSBIP4001-100GEA 0 PLN
APOSBIP4001-100G APOSBIP4001-25G
Perillartine 95%
Perillartine
Formuła: C₁₀H₁₅NO
Temp. topnienia: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019421
Numer CAS: 30950-27-7