Drukuj
Penicillic acid (from Penicillium cyclopium)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BIP1005-5MG BIP1005-10MG
APOSBIP1005-5MGEA 801 PLN
APOSBIP1005-5MG APOSBIP1005-10MG
Penicillic acid (from Penicillium cyclopium)
Penicillic acid
Mycotoxin
Formuła: C₈H₁₀O₄
Temp. topnienia: 86…88 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00004365
Numer CAS: 90-65-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-008-1