Drukuj
Methyl β-D-glucuronide sodium salt
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium methyl β-D-glucopyranosiduronate
BIM0400-100MG BIM0400-1G BIM0400-500MG
APOSBIM0400-100MGEA 305 PLN
APOSBIM0400-100MG APOSBIM0400-1G APOSBIM0400-500MG
Methyl β-D-glucuronide sodium salt
Methyl β-D-glucuronide sodium salt
Formuła: C₇H₁₁O₇·Na
MW: 230.148 g/mol
Temp. topnienia: 270…273 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00083405
Numer CAS: 134253-42-2