Drukuj
L-Glucono-1,5-lactone ≥85%
Dostawca: Apollo Scientific
BIG1121-100MG BIG1121-1G BIG1121-250MG
APOSBIG1121-100MGEA 1210 PLN
APOSBIG1121-100MG APOSBIG1121-1G APOSBIG1121-250MG
L-Glucono-1,5-lactone ≥85%
L-Glucono-1,5-lactone
Formuła: C₆H₁₀O₆
Temp. topnienia: 135 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00067388
Numer CAS: 52153-09-0