Drukuj
2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride, 2,2,2-trichloroethyl sulphochloridate,chlorosulphuric acid 2,2,2-trichloroethyl ester
BICR142-10G BICR142-5G BICR142-1G
APOSBICR142-10GEA 2470 PLN
APOSBICR142-10G APOSBICR142-5G APOSBICR142-1G
2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
Formuła: C₂H₂Cl₄O₃S
Gęstość: 1,86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD19200066
Numer CAS: 764-09-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II