Drukuj
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: NSC 267968, 3,4,6-Tri-O-acetyl-β-D-mannopyranose 1,2-(ethyl orthoacetate)
BICL4373-1G BICL4373-5G BICL4373-2G
APOSBICL4373-1GEA 1190 PLN
APOSBICL4373-1G APOSBICL4373-5G APOSBICL4373-2G
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose ≥98%
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose
Formuła: C₁₆H₂₄O₁₀
MW: 376.356 g/mol
Temp. topnienia: 103…104 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD01863564
Numer CAS: 28140-37-6